Learn More
Zeiss™ Objective
Descrizione
For use with a variety of applications
Specifica
Specifica
| Tipo | Objective LD A-Plan /0.65 M27 |
| Descrizione | Numerical Aperture: 0.65 |
| Distanza focale | 1.8 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Axio Observer and Axio Vert Microscopes |
| Magnification Power | 63X |
| Quantità | 1 Ea. |