Learn More
Carl Zeiss™ Objective A Achromat
Codice prodotto. 13469128
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Obiettivo A
Magnification Power:
100X
10X
2.5X
20X
40X
5X
Apertura numerica:
0.12 mm
0.25 mm
0.45 mm
0.65 mm
1.25 mm
0.06 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Magnification Power Apertura numerica unitSize
13469128 Obiettivo A 100X 1.25 mm Pezzo
13502340 Obiettivo A 100X 1.25 mm Pezzo
11832290 Obiettivo A 10X 0.25 mm Pezzo
11845163 Obiettivo A 10X 0.25 mm Pezzo
11805063 Obiettivo A 10X 0.25 mm Pezzo
11855083 Obiettivo A 40X 0.65 mm Pezzo
11845023 Obiettivo A 2.5X 0.06 m Pezzo
11815063 Obiettivo A 20X 0.45 mm Pezzo
11825063 Obiettivo A 40X 0.65 mm Pezzo
11895063 Obiettivo A 20X 0.45 mm Pezzo
11895053 Obiettivo A 5X 0.12 mm Pezzo
11825163 Obiettivo A 5X 0.12 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 13469128 Fornitore Carl Zeiss™ N. del fornitore 4210919912000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.25€
    935.00€ / pezzi 1
    Risparmia 540.25€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these universal objectives for routine research. Zeiss™ A-Plan Objectives provide rich contrast and can be used with eyepieces with a field of view up to 23mm.
  • This class of objectives provides an attractive alternative to Achroplan objectives, both in routine and research applications
  • Allow contrasting methods ranging from brightfield to phase contrast and for excitation wavelength within the visible spectrum
  • Can be used for epifluorescence work
Specifica
Tipo Obiettivo A
Descrizione Oil PH3 M27
Magnification Power 100X
Apertura numerica 1.25 mm
Quantità 1 Ea.