Learn More
Carl Zeiss™ Objective A Achromat
Use these universal objectives for routine research. Zeiss™ A-Plan Objectives provide rich contrast and can be used with eyepieces with a field of view up to 23mm.
259.97€ - 1490.47€
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Descrizione | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Descrizione | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13469128
|
Carl Zeiss™
421091-9912-000 |
100X | Numerical Aperture: 1.25mm; Oil PH3 M27 | Obiettivo A |
1328.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13502340
|
Carl Zeiss™
4210919912 |
100X | Numerical Aperture: 1.25mm; Oil PH3 M27 | Obiettivo A |
1490.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11832290
|
Carl Zeiss™
421040-9900-000 |
10X | Numerical Aperture: 0.25 mm | Obiettivo A |
259.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11845163
|
Carl Zeiss™
4210419910 |
10X | Numerical Aperture: 0.25 mm | Obiettivo A |
421.72€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11805063
|
Carl Zeiss™
421041-9910-000 |
10X | Numerical Aperture: 0.25 mm | Obiettivo A |
365.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11855083
|
Carl Zeiss™
421060-9900-000 |
40X | Numerical Aperture: 0.65 mm | Obiettivo A |
588.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11845023
|
Carl Zeiss™
421020-9900-000 |
2.5X | Numerical Aperture: 0.06 mm | Obiettivo A |
496.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11815063
|
Carl Zeiss™
421051-9910-000 |
20X | Numerical Aperture: 0.45 mm | Obiettivo A |
510.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11825063
|
Carl Zeiss™
421061-9910-000 |
40X | Numerical Aperture: 0.65 mm | Obiettivo A |
679.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11895063
|
Carl Zeiss™
421050-9900-000 |
20X | Numerical Aperture: 0.45 mm | Obiettivo A |
389.37€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11895053
|
Carl Zeiss™
421030-9900-000 |
5X | Numerical Aperture: 0.12 mm | Obiettivo A |
355.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11825163
|
Carl Zeiss™
4210309900 |
5X | Numerical Aperture: 0.12 mm | Obiettivo A |
414.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- This class of objectives provides an attractive alternative to Achroplan objectives, both in routine and research applications
- Allow contrasting methods ranging from brightfield to phase contrast and for excitation wavelength within the visible spectrum
- Can be used for epifluorescence work
Specifica
1 Ea. |