Learn More
Zeiss™ Objective Achromat S
Codice prodotto. 13562330
Cambia vista
Click to view available options
Magnification Power:
0.63X
1.5X
3X
Distanza focale:
28 mm
107 mm
236 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Magnification Power Distanza focale Dimensione della confezione
13562330 3X 236 mm Pezzo
13459166 3X 236 mm Pezzo
11875123 0.63X 107 mm Pezzo
11885123 1.5X 28 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13562330 Fornitore Zeiss™ N. del fornitore 4352149901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.95€
    421.00€ / pezzi 1
    Risparmia 228.95€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Benefit from the long experience of Zeiss in building world class optics to find the objectives dedicated for your application
Compatible Microscopes:
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8
Specifica
Tipo Objective Achromat S
Distanza focale 236 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Zeiss Microscopes
Magnification Power 3X
Quantità 1 Ea.