Learn More
Motic™ Objective, Achromatic 10X/0.25
Descrizione
- Achromatic.
- Chromatic aberration correction for 2 colors.
- Spherical correction for 1 color.
Specifica
Specifica
| Tipo | Achromat Objective |
| Descrizione | NA: 0.25 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SFC-100, DM-111, F-1110 Microscopes |
| Magnification Power | 10X |