Learn More
Carl Zeiss™ Objective N-Achroplan
Codice prodotto. 15334576
Cambia vista
Click to view available options
Magnification Power:
25X
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Magnification Power Dimensione della confezione
15334576 25X Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15334576 Fornitore Carl Zeiss™ N. del fornitore 4209209901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    704.55€
    447.00€ / pezzi 1
    Risparmia 257.55€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Designed for a diverse range of applications
Compatible Microscopes:
  • Axio Imager.A2
  • Axio Imager.D2
  • Axio Imager.M2
  • Axio Imager.Z2
  • Axio Lab.A1
  • Axio Lab.A1 FL-LED
  • Axio Observer 3
  • Axio Observer 5
  • Axio Observer 7
  • Axio Scan.Z1
  • Axio Scope.A1
  • Axio Scope.A1 Vario
  • Axio Vert.A1
  • Axio Vert.A1 FL
  • Axio Vert.A1 FL-LED
  • Axio Vert.A1 MAT
Specifica
Tipo Objective N-Achroplan
Descrizione FWD: 9.8mm
Tipo di immersione Without Immersion
Include Numerical Aperture: 0.07mm
Magnification Power 25X
Size Thread Type: M27x0.75
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm Coverglass