Learn More
Zeiss™ Objective Plan
Descrizione
Compatible Microscopes:
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
- SteREO Lumar.V12
Specifica
Specifica
| Tipo | Objective Plan S |
| Distanza focale | 81 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Zeiss Microscopes |
| Magnification Power | 1X |
| Quantità | 1 Ea. |