Learn More
Motic™ Objective, Plan Phase PL Ph 40X/0.65/S
Descrizione
- Plan style for field curvature correction.
- Integrated phase plate for contrast modulation.
Specifica
Specifica
| Tipo | Objective |
| Descrizione | NA: 0.65/S |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC Microscopes |
| Magnification Power | 40X |