General description
• Ochratoxin A is a mycotoxin of fungal origin, particularly from Aspergillus and Penicillium species, commonly found in spoiled batches of grains, beans, and nuts
• Ochratoxin A is a known mutagen and potential carcinogen; suspected to affect fetal development and promote the development of urinary tract tumors
Applications
• Ochratoxin A can be used as a calcium channel blocker in cells
• May be useful for developmental research studies
• Intended for research applications only
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ochratoxin A |
| Nota nome | 99+% |
| CAS | 303-47-9 |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 169.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |
Safety and Handling
- Ochratoxin A
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H300-Letale se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico