Learn More
Ochratoxin A, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ochratoxin A |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 403.0823 |
| Percent Purity | >95% |