Learn More
Oclacitinib maleate, MedChemExpress
Descrizione
Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is a novel JAK inhibitor. Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is most potent at inhibiting JAK1 (IC50=10 nM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oclacitinib maleate |
| CAS | 1640292-55-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H27N5O6S |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | PF-03394197 maleate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 250 mg/mL (551.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C[C@H]1CC[C@H](N(C)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)(NC)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 453.51 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only