Learn More
Oclacitinib Maleate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Oclacitinib Maleate |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H23N5O2S.C4H4O4/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |