Learn More
Oclacitinib, TRC
Codice prodotto. 30135991
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135991 1 mg 1mg
30138678 5 mg 5mg
30005882 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135991 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO1700001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1208319-26-9
Formula molecolare C15H23N5O2S
Molecular Weight (g/mol) 337.44
Sinonimo trans-N-Methyl-4-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclohexanemethanesulfonamide, JAKi, PF 03394197
IUPAC Name N-methyl-1-[4-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclohexyl]methanesulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)C[C@H]1CC[C@@H](CC1)N(C)C2=NC=NC3=C2C=CN3
Specifica
Materiale o nome chimico Oclacitinib
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H23N5O2S/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19)/t11-,12-
Peso formulazione 337.1572