Learn More
Oct-1-ene, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10418990 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10418990 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10418990 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore O/0105/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
CAS 111-66-0
Pressione del vapore 13mmHg at 20°C
Viscosità 0.38 St at 40°C
Densità vapore 3.9
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C8H16
Numero MDL 9548
Punto di fusione -102°C
Punti di ebollizione 121°C
InChI Key KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC=C
IUPAC Name oct-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 112.216
PubChem CID 8125
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:46708
Peso formulazione 112.21g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.