Learn More
Notrax Oct-O-Flex™ 12 mm Connectors
Codice prodotto. 17772238
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17772238 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17772238 Fornitore Notrax N. del fornitore 599K0000BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.72€
    20.92€ / pezzi 1
    Risparmia 4.80€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Oct-O-Mat™ Connectors for lengthwise or widthwise extension.
  • Connectors for the 599 Oct-o-Flex for lengthwise or widthwise extension.
  • Packs of 10 pieces.
Specifica
Colore Black
Materiale Natural Rubber
Tipo Industrial and Commercial Matting