missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OCT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | OCT2 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807543
|
Proteintech
10867-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897533
|
Proteintech
10867-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Oct2 is a transcription factor that specifically binds to the octamer motif (5′-ATTTGCAT-3′). Oct2 regulates transcription in a number of tissues in addition to activating immunoglobulin gene expression. It also modulates transcription transactivation by NR3C1, AR and PGR. Oct2 is B-cell specific, belongs to the POU transcription factor family class-2 subfamily and contains 1 homeobox domain.Specifica
OCT2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P09086, Q00196 | |
18987, 5452 | |
OCT2 Fusion Protein Ag0955 | |
Primary | |
-20°C | |
POU2F2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Oct 2, OCT2, Octamer binding protein 2, OTF 2, OTF2, POU class 2 homeobox 2, POU2F2 | |
Pou2f2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |