Codice prodotto. 13458338
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
Dimensione della confezione
13458338
500 g
Bottiglia in vetro
500g
10245320
5 g
Bottiglia in vetro
5g
10306680
25 g
Bottiglia in vetro
25g
10403255
100 g
Bottiglia in vetro
100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
13458338
Fornitore
Thermo Scientific Acros
N. del fornitore
129275000
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS
630-02-4
Formula molecolare
C28H58
Molecular Weight (g/mol)
394.77
Numero MDL
MFCD00009355
InChI Key
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
PubChem CID
12408
ChEBI
CHEBI:32943
IUPAC Name
octacosane
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico
Octacosane
CAS min. %
99.0
CAS max %
100.0
Punto di fusione
61.0°C to 64.0°C
Colore
White
Densità
0.8067g/mL
Punti di ebollizione
440.0°C
Punto d'infiammabilità
227°C
Spettro a infrarossi
Authentic
Intervallo percentuale saggio
99% min. (GC)
Imballaggio
Bottiglia in vetro
Formula lineare
CH3 (CH2 )2 6 CH3
Quantità
500 g
Beilstein
01,I,71
Gravità specifica
0.8067
Informazioni di solubilità
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform
Peso formulazione
394.76
Percent Purity
99+%
Forma fisica
Shiny Flakes or Powder
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?