Learn More
Octadecamethylnonasiloxane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Octadecamethylnonasiloxane |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H54O9Si9/c1-28(2)19-29(3,4)21-31(7,8)23-33(11,12)25-35(15,16)27-36(17,18)26-34(13,14)24-32(9,10)22-30(5,6)20-28/h1-18H3 |
| Peso formulazione | 666.1691 |