Learn More
Octadecane, 99+%
Codice prodotto. 11984391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11984391 1 L Bottiglia in vetro 1L
10625372 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10205420 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11984391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129290010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-45-3
Formula molecolare C18H38
Molecular Weight (g/mol) 254.5
InChI Key RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
IUPAC Name octadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Materiale o nome chimico Octadecane
Punto di fusione 28.0°C to 31.0°C
Colore White
Densità 0.7770g/mL
Punti di ebollizione 317.0°C
Punto d'infiammabilità 166°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)16CH3
Quantità 1 L
Beilstein 01,173
Gravità specifica 0.777
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone and diethyl ether
Peso formulazione 254.5
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Octadecane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.