Learn More
Octadecanoic acid, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11368709 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11368709 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210111705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 5g
    Risparmia 2.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Chemical Identifiers
CAS 57-11-4
Formula molecolare C18H36O2
Molecular Weight (g/mol) 284.48
Numero MDL MFCD00002752
InChI Key QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC Name octadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Stearic acid
Colore White
Densità 0.941g/mL
Intervallo percentuale saggio 0.99
Quantità 5 g
Peso formulazione 284.48
Forma fisica Crystalline Powder