Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl Phase Polygosil™ C18
Codice prodotto. 10778222 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione particelle:
5 μm
7 μm
10 μm
Dimensione del poro:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Dimensione della confezione:
100g
10g
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione particelle Dimensione del poro Dimensione della confezione
10778222 100 g 10 μm 100 Å 100g
10104601 100 g 10 μm 60 Å 100g
10505961 100 g 5 μm 100 Å 100g
10641292 100 g 5 μm 60 Å 100g
10515781 100 g 7 μm 1000 Å 100g
10566121 100 g 7 μm 300 Å 100g
10194591 100 g 7 μm 60 Å 100g
10022681 10 g 10 μm 100 Å 10g
10419351 10 g 10 μm 60 Å 10g
10595951 10 g 5 μm 100 Å 10g
10746692 10 g 5 μm 60 Å 10g
10296401 10 g 7 μm 1000 Å 10g
10032741 10 g 7 μm 300 Å 10g
10595771 10 g 7 μm 60 Å 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10778222 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 711580.100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Specifica
Dimensione particelle 10 μm
Dimensione del poro 100 Å
Tecnica Liquid Chromatography
Quantità 100 g
Product Type Polygosil C18 Phases