Specifications
| Materiale o nome chimico | Octadecylamine |
| CAS min. % | 88.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 50.0°C to 60.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 232.0°C (32.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 148°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 88% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Octadecylamine
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.