Learn More
Octadecylbenzene, 98%
Codice prodotto. 10091981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10091981 1 g Bottiglia in vetro 1g
10525291 10 g Bottiglia in vetro 10g
10319033 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10091981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124700010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4445-07-2 | C24H42 | 330.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4445-07-2
Formula molecolare C24H42
Molecular Weight (g/mol) 330.59
Numero MDL MFCD00048500
InChI Key WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name octadecylbenzene
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Octadecylbenzene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 32°C to 36°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 249°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5(CH2)17CH3
Quantità 1 g
Sinonimo 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
PubChem CID 78187
Peso formulazione 330.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid