Learn More
Octadecyltrichlorosilane, 95%
Codice prodotto. 10285380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10285380 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10655002 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10197613 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10285380 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 147401000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-04-9
Formula molecolare C18H37Cl3Si
Molecular Weight (g/mol) 387.94
Numero MDL MFCD00000484
InChI Key PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
IUPAC Name trichloro(octadecyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Octadecyltrichlorosilane
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 223.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 189°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)17SiCl3
Indice di rifrazione 1.4585 to 1.4605
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ethyl ether, heptane and, perchloroethylene
Peso formulazione 387.94
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Octadecyltrichlorosilane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.