Learn More
Octadecyltriethoxysilane, 98%, n-isomer 85% min
Codice prodotto. 11362486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362486 50 g 50g
11352486 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362486 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06366.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7399-00-0 | C24H52O3Si | 416.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7399-00-0
Formula molecolare C24H52O3Si
Molecular Weight (g/mol) 416.76
Numero MDL MFCD00039875
InChI Key FZMJEGJVKFTGMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octadecyltriethoxysilane, triethoxy octadecyl silane, n-octadecyltriethoxysilane, octadecyl triethoxysilane, stearyl triethoxysilane, unii-1vn9p25l8h, triethoxystearylsilane, acmc-209ot8
PubChem CID 81885
IUPAC Name triethoxy(octadecyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifications
Punti di ebollizione 165°C to 169°C (0.2mmHg)
Materiale o nome chimico Octadecyltriethoxysilane
Quantità 50 g
Punto d'infiammabilità 195°C (383°F)
Indice di rifrazione 1.438
Sensibilità Moisture sensitive
Note percentuale saggio n-isomer ≥85%
Densità 0.87
Beilstein 7025163
Peso formulazione 416.77
Percent Purity 98%