Learn More
Octadecyltriethoxysilane, TRC
Codice prodotto. 30410832
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410832 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO1484931G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octadecyltriethoxysilane
CAS 7399-00-0
Formula molecolare C24 H52 O3 Si
Quantità 1 g
Sinonimo Triethoxyoctadecylsilane, LS 6970, ODES, P 09775, S 12325, SIO 6645.0, Si 118, Stearyltriethoxysilane, n-Octadecyltriethoxysilane
InChI Formula InChI=1S/C24H52O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28(25-6-2,26-7-3)27-8-4/h5-24H2,1-4H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC Name triethoxy(octadecyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 416.753
Peso formulazione 416.369