Learn More
Octadecyltrimethoxysilane (>85%), TRC
Codice prodotto. 30179270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179270 250 mg 250mg
30179176 2.5 g 2.50g
30179092 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179270 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO148538250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3069-42-9
Formula molecolare C21H46O3Si
Molecular Weight (g/mol) 374.67
IUPAC Name trimethoxy(octadecyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Octadecyltrimethoxysilane
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
Peso formulazione 374.3216