Learn More
Octadecyltrimethoxysilane, 90%, Tech.
Codice prodotto. 10657251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10657251 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10300994 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10657251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313600250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3069-42-9 | C21H46O3Si | 374.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3069-42-9
Formula molecolare C21H46O3Si
Molecular Weight (g/mol) 374.69
Numero MDL MFCD00043060
InChI Key SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
PubChem CID 76486
IUPAC Name trimethoxy(octadecyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Octadecyltrimethoxysilane
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 13°C to 17°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 170°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 139°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. Total octadecyltrimethoxysilanes (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)17Si(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.44
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble (reacts)
Peso formulazione 374.69
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octadecyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecyltrimethoxysilane