Learn More
Octafluoro-1,4-diiodobutane, 98%
Codice prodotto. 10664185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10664185 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10664185 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426320050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 375-50-8 | C4F8I2 | 453.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octafluoro-1, 4-diiodobutane
CAS 375-50-8
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -9.0°C
Colore Colorless to Yellow or Pink
Densità 2.4740g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4F8I2
Formula lineare CF2(I)(CF2)2CF2I
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.4320 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00042263
Quantità 5 g
Gravità specifica 2.474
Sinonimo 1,4-diiodooctafluorobutane, octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodoperfluorobutane, perfluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-diiodo octafluorobutane, butane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo, acmc-1aigi, i cf2 4i, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodo-butane
InChI Key JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane
Molecular Weight (g/mol) 453.84
PubChem CID 78993
Peso formulazione 453.83
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octafluoro-1,4-diiodobutane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.