Learn More
Octafluoro-4,4'-biphenol, TRC
Codice prodotto. 30425330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425330 100 mg -
30418544 500 mg 500mg
30425110 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30425330 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO273108100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2200-70-6
Formula molecolare C12H2O2F8
Molecular Weight (g/mol) 330.13
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxyphenyl)phenol
SMILES Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)c2c(F)c(F)c(O)c(F)c2F
Specifica
Materiale o nome chimico Octafluoro-4,4'-biphenol
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H2F8O2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H
Peso formulazione 329.9927