Learn More
Octafluoronaphthalene, 96%
Codice prodotto. 10571881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571881 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10571881 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291530010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 313-72-4 | C10F8 | 272.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octafluoronaphthalene
Nota nome 96%
CAS 313-72-4
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 85.0°C to 90.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 209.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10F8
Numero MDL MFCD00014307
Quantità 1 g
Beilstein 05, 1658
Sinonimo octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluoronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 272.09
PubChem CID 67564
Peso formulazione 272.09
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystals or Needles