Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione ottaedrica in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Forma | Ottaedrica |
| Vedi altri risultati |