Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione ottaedrica in PTFE
Codice prodotto. 11858872 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
8 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11858872
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Azione di agitazione stabile. Queste ancorette di agitazione magnetiche in PTFE sono autoclavabili e includono un perno ad anello. Le superfici piatte forniscono una maggiore azione di miscelazione.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action
  • All have pivot rings
  • AlNiCo-V magnets encased in PTFE
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Diametro (sistema imperiale) 0,125 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Lunghezza (sistema imperiale) 0,5in.
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 13 mm
Quantità Confezione da 10
Forma Ottaedrica