Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione ottaedrica in PTFE
Codice prodotto. 11943574 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
8 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11943574 25 mm 8 mm pezzi 10
11923574 15 mm 8 mm pezzi 10
11933574 22 mm 8 mm pezzi 10
12676316 41 mm 8 mm pezzi 10
11953574 75 mm 13 mm pezzi 5
11858872 13 mm 3 mm pezzi 10
11878872 51 mm 8 mm pezzi 5
11517782 51 mm 8 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11943574
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Azione di agitazione stabile. Queste ancorette di agitazione magnetiche in PTFE sono autoclavabili e includono un perno ad anello. Le superfici piatte forniscono una maggiore azione di miscelazione.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action
  • All have pivot rings
  • AlNiCo-V magnets encased in PTFE
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Diametro (sistema imperiale) 0,3125 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Quantità 5/conf.
Forma Ottaedrica