Learn More
Octahydrocyclopenta[b]morpholine, TRC
Codice prodotto. 30412872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412872 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412872 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO307666100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octahydrocyclopenta[b]morpholine
CAS 1018639-83-2
Formula molecolare C7 H13 N O
Quantità 100 mg
Sinonimo Octahydrocyclopent[b]-1,4-oxazine, 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine, Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
InChI Formula InChI=1S/C7H13NO/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6/h6-8H,1-5H2
SMILES C1CC2NCCOC2C1
IUPAC Name 2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
Molecular Weight (g/mol) 127.184
Peso formulazione 127.1