Learn More
Octamethylcyclotetrasiloxane, 98%
Codice prodotto. 10226560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10226560 25 g Bottiglia in vetro 25g
10286600 100 g Bottiglia in vetro 100g
10434945 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10226560 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216470250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-67-2
Formula molecolare C8H24O4Si4
Molecular Weight (g/mol) 296.61
Numero MDL MFCD00003269
InChI Key HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Octamethylcyclotetrasiloxane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 17.0°C to 18.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9560g/mL
Punti di ebollizione 175.0°C to 176.0°C
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.3970
Quantità 25 g
Beilstein 04, III, 1885
Indice di Merck 15, 6836
Gravità specifica 0.956
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride
Peso formulazione 296.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid