Specifications
| Materiale o nome chimico | Octamethylcyclotetrasiloxane |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 17.0°C to 18.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9560g/mL |
| Punti di ebollizione | 175.0°C to 176.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 56°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Show More |