Learn More
Octamethylcyclotetrasiloxane, TRC
Codice prodotto. 30135981
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135981 25 g 25g
30040592 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135981 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO23714525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-67-2
Formula molecolare C8 H24 O4 Si4
Molecular Weight (g/mol) 296.62
Sinonimo Cyclotetrasiloxane, octamethyl- (8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethylcyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Abil K 4, Additive 8030, Cyclic dimethylsiloxane tetramer, D 4, DC 244, DC 344, DC 5258, DWQ 110, DWQ 120, Dabco DC 5258, Dow Corning 244, Dow Corning 244 Fluid, Dow Corning 344, KF 994, LS 8620, Mirasil CM 4, NSC 345674, NUC Silicone VS 7207, Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxanes, PMX 0110, SF 1173, SH 244, SH 244 Fluid, SH 30, SH 344, Silbione 70045V2, Silbione V 2, TSF 404, Tetracyclomethicone, UC 7207, Union Carbide 7207, VS 7207, Volasil 244, XF 3803, Y 7175, YF 393, ZBH 270
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Octamethylcyclotetrasiloxane
Note sul grado di purezza GC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Peso formulazione 296.0752
Percent Purity >95%