Learn More
Octanal, TRC
Codice prodotto. 30425858
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425858 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425858 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO23720050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octanal
CAS 124-13-0
Formula molecolare C8 H16 O
Quantità 50 g
Sinonimo Octanal, Aldehyde C 8, Antifoam LF, Caprylaldehyde, Caprylic aldehyde, NSC 1508, NSC 8969, Octaldehyde, Octanaldehyde, Octanoic aldehyde, Octylaldehyde, n-Caprylaldehyde, n-Octaldehyde, n-Octanal, n-Octyl aldehyde, n-Octylal
InChI Formula InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCC=O
IUPAC Name octanal
Molecular Weight (g/mol) 128.21
Peso formulazione 128.1201