Learn More
Octane, TRC
Codice prodotto. 30417538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417538 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417538 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO237370100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Octane
CAS 111-65-9
Formula molecolare C8 H18
Quantità 100 mL
Sinonimo Octane, NSC 9822, n-Octane
InChI Formula InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCC
IUPAC Name octane
Molecular Weight (g/mol) 114.23
Peso formulazione 114.1409