Learn More
Octane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Octane |
| CAS | 111-65-9 |
| Formula molecolare | C8 H18 |
| Quantità | 1 L |
| Sinonimo | Octane, NSC 9822, n-Octane |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC |
| IUPAC Name | octane |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.23 |
| Peso formulazione | 114.1409 |