Learn More
MedChemExpress Octanoic acid
Codice prodotto. 16410518
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16410518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16410518 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY41417
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Octanoic acid (Caprylic acid) is an oily liquid with a slightly unpleasant rancid taste and used commercially in the production of esters used in perfumery and also in the manufacture of dyes.
Specifica
Quantità 5 g
Requisiti di stoccaggio Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Solubilità DMSO : ≥ 250 mg/mL (1733.58 mM)
Shipping Condition Room temperature
CAS 124-07-2
Peso molecolare 144.21 g/mol
Sinonimo Caprylic acid
Bersaglio HBV