Learn More
Octanophenone, 99+%
Codice prodotto. 10671063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10671063 5 g Glass Bottle 5g
10207320 25 g Glass Bottle 25g
10085953 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10671063 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 279360050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1674-37-9
Formula molecolare C14H20O
Molecular Weight (g/mol) 204.31
Numero MDL MFCD00003554
InChI Key UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
PubChem CID 74291
IUPAC Name 1-phenyloctan-1-one
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Octanophenone
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.93g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CO(CH2)6CH3
Indice di rifrazione 1.5024 to 1.5054 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 204.31
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid