Learn More
Octanoyl chloride, 99%
Codice prodotto. 11382196
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382196 500 mL 500mL
11372196 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11382196 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03526.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.657 g/mol
Octanoyl chloride is used to produce adhesives. It is used as an acylating agent for a variety of compounds such as sugars (e.g. Sucrose, aromatic compounds (e.g. Anisole and monoglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Octanoyl chloride is used to produce adhesives. It is used as an acylating agent for a variety of compounds such as sugars (e.g. Sucrose, aromatic compounds (e.g. Anisole and monoglycerides.
Solubility
Soluble in organic solvents (acetone, chloroform, toluene, THF). Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Incompatible with Bases, Alcohols, Amines, Oxidizing agents. Store away from alcohol and amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-64-8
Formula molecolare C8H15ClO
Molecular Weight (g/mol) 162.657
Numero MDL MFCD00000766
InChI Key REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
PubChem CID 8124
IUPAC Name octanoyl chloride
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Octanoyl chloride
Punto di fusione -63°C
Densità 0.942
Punti di ebollizione 195°C
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.435
Quantità 500 mL
Numero UN UN3265
Beilstein 635917
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents (acetone,chloroform,toluene,THF). Hydrolyzes in water.
Peso formulazione 162.66
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Octanoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Octanoyl chloride