Learn More
Octanoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30421044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421044 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421044 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO23974010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Octanoyl Chloride
CAS 111-64-8
Formula molecolare C8H15ClO
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Octanoic Acid Chloride, Caprylic Acid Chloride, Capryloyl Chloride, Caprylyl Chloride, Octanoic Acid Chloride, Octanoic Chloride, n-Octanoyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC Name octanoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 162.66
Peso formulazione 162.0811