Learn More
Octaphenylcyclotetrasiloxane, 98+%
Codice prodotto. 11332396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332396 100 g 100g
11322396 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332396 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06130.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 546-56-5 | C48H40O4Si4 | 793.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 546-56-5
Formula molecolare C48H40O4Si4
Molecular Weight (g/mol) 793.18
Numero MDL MFCD00003268
InChI Key VSIKJPJINIDELZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo octaphenylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octaphenyl, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, octaphenyltetracyclosiloxane, cyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-octaphenyl, 1,1,3,3,5,5,7,7-octaphenylcyclotetrasiloxane, octaphenyl tetracyclosiloxane, acmc-1aqwg, ph2sio 4, vsikjpjinidelz-uhfffaoysa
PubChem CID 68347
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6,8,8-octakis-phenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
SMILES O1[Si](O[Si](O[Si](O[Si]1(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punti di ebollizione 332°C (1mmHg)
Materiale o nome chimico Octaphenylcyclotetrasiloxane
Punto di fusione 193°C to 200°C
Quantità 100 g
Beilstein 2320758
Peso formulazione 793.19
Percent Purity ≥98%