Learn More
Octazamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453149
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16453149 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16453149 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYU00101
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Octazamide (ICI-US 457) is an analgesic drug.
Specifica
Materiale o nome chimico Octazamide
CAS 56391-55-0
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H15NO2
Quantità 1 mg
Sinonimo ICI-US 457
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)N2CC(COC3)C3C2
Molecular Weight (g/mol) 217.26
Peso formulazione 217.26
Percent Purity 98.55%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only