Learn More
Octenidine dihydrochloride, 98%
Descrizione
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Store in cool, well ventilated area. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Octenidine dihydrochloride |
| Punto di fusione | 214°C |
| Quantità | 5 g |
| Indice di Merck | 14,6754 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Peso formulazione | 623.83 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Octenidine dihydrochloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N'-(Decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-yli dene)bis(octylammonium) dichloride