Learn More
Octenidine dihydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Octenidine dihydrochloride is an effective antiseptic compound for skin mucous membranes and wounds.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Octenidine dihydrochloride |
| CAS | 70775-75-6 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C36H64Cl2N4 |
| Quantità | 200 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 33.33 mg/mL (53.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCC/N=C1C=CN(CCCCCCCCCCN(C=C/2)C=CC2=N/CCCCCCCC)C=C/1.Cl.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 623.83 |
| Peso formulazione | 623.83 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only