Learn More
Octinoxate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Octinoxate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 290.1882 |
| Percent Purity | >95% |